Stampa…
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19720.06 A19720.14 A19720.22
A19720.06EA 38.4 EUR
A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 52671-64-4 Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl Formula Weight: 180.04 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00143110
Formula: C₆H₇Cl₂NO
Punto di fusione: 254…256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143110
CAS Number: 52671-64-4