Stampa…
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L08563.06 L08563.14
L08563.06EA 52.6 EUR
L08563.06 L08563.14
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Purity: 95% CAS No.: 6848-13-1 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 230-232° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00018456
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155.63 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018456
CAS Number: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III