4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14047-29-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3031088
Formula:
C₇H₇BO₄ Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS Number: 14047-29-1 |