Stampa…
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 47.5 EUR
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Punto di fusione: 243…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036833
CAS Number: 25487-66-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %