Stampa…
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2501-1G C2501-5G
TCIAC2501-1GEA 49 EUR
TCIAC2501-1G TCIAC2501-5G
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Punto di fusione: 162°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318118
CAS Number: 149105-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff2e09df3df02acc65721d23c94fb7b41906f0c&vid=dff2e09df3df02acc65721d23c94fb7b41906f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %