Stampa…
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
L16301.03 L16301.06 L16301.MD
L16301.03EA 213 EUR
L16301.03 L16301.06 L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 149105-19-1 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 2835407
Formula: C₇H₇BO₄
Peso molecolare: 165.94 g/mol
Punto di fusione: ∼ 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318118
CAS Number: 149105-19-1