4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Punto di fusione: 184…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179441 CAS Number: 4334-88-7 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |