3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4334-87-6
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02179444
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Punto di fusione: 135…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179444 CAS Number: 4334-87-6 |