Stampa…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H25867.06 H25867.03
H25867.06EA 98.8 EUR
H25867.06 H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 380430-53-5 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD02179453
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179453
CAS Number: 380430-53-5