3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₃H₁₇BO₄ Peso molecolare: 248.083 g/mol Punto di fusione: 206…211 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03411930 CAS Number: 269409-73-6 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 206 to 211 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |