(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
S-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Purity: 99%
CAS No.: 17480-69-2
Molecular Formula: C15H17N
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formula:
C₁₅H₁₇N Peso molecolare: 211,31 g/mol Punto di ebollizione: 171 °C (15 mmHg) Densità: 1,010 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066325 CAS Number: 17480-69-2 |