2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 381-98-6
Molecular Formula: C4H3F3O2
Formula Weight: 140.06
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 49-51°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042424
Formula:
C₄H₃F₃O₂ Punto di fusione: 49…51 °C Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042424 CAS Number: 381-98-6 UN: 3261 ADR: 8,III |