Stampa…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
313100010 313100050
ACRO313100010EA 35.7 EUR
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
Punto di ebollizione: 86 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042424
CAS Number: 381-98-6
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %