Stampa…
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
D0959-25G D0959-250G D0959-5G
TCIAD0959-25GEA 50 EUR
TCIAD0959-25G TCIAD0959-250G TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Divinyl sulphone
Formula: C₄H₆O₂S
Punto di ebollizione: 110°C
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008623
CAS Number: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af1e51adfc014268c23e280a634ad774b63c0e&vid=37af1e51adfc014268c23e280a634ad774b63c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %