Dodecyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₃H₂₈S Punto di ebollizione: 110°C Punto di fusione: -2°C |
MDL Number:
MFCD00015073 CAS Number: 3698-89-3 EINECS: 223-028-7 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |