N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 102-60-3
Molecular Formula: C14H32N2O4
Formula Weight: 292.42
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Punto di ebollizione: 240 °C (10 mmHg) Densità: 1,030 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS Number: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 Merck Index: 14,3599 |