Stampa…
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0938-25ML C0938-5ML
TCIAC0938-25MLEA 177 EUR
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Formula: C₄H₉ClS
Punto di ebollizione: 157°C
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000979
CAS Number: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&vid=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %