Stampa…
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12195.18 A12195.30
A12195.18EA 68.5 EUR
A12195.18 A12195.30
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Purity: 99% CAS No.: 58477-85-3 Molecular Formula: C10H16N2O4 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 1712934
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₄
Peso molecolare: 228.25 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008640
CAS Number: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3