Stampa…
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
A18081.06 A18081.14
A18081.06EA 53.6 EUR
A18081.06 A18081.14
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Purity: 98+% CAS No.: 62697-73-8 Molecular Formula: C5H11NO3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00002620
Formula: C₅H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002620
CAS Number: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7