Stampa…
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
H31631.03 H31631.06
H31631.03EA 40.5 EUR
H31631.03 H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 37859-42-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD00226293
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00226293
CAS Number: 37859-42-0