Benzothiazol-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 934-34-9
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.18
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD00022868
Formula:
C₇H₅NOS Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022868 CAS Number: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |