Stampa…
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Oxathiane
T1543-25G T1543-5G
TCIAT1543-25GEA 78 EUR
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
1,4-Thioxane
Formula: C₄H₈OS
Peso molecolare: 104,17 g/mol
Punto di ebollizione: 67°C
Flash Pt: 42°C
MDL Number: MFCD00006573
CAS Number: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&vid=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %