Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3261-87-8
Molecular Formula: C4H4O3S
Formula Weight: 132.13
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 112528
Formula:
C₄H₄O₃S Punto di fusione: 95…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051689 CAS Number: 3261-87-8 |