3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4,5-Tribromopyrazole
A12031.06
A12031.14
A12031.06EA
36.4
EUR
A12031.06
A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 17635-44-8
Molecular Formula: C3HBr3N2
Formula Weight: 304.78
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 113501
MDL No.: MFCD00040248
Formula:
C₃HBr₃N₂ Peso molecolare: 304,78 g/mol Punto di fusione: 184…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040248 CAS Number: 17635-44-8 |