Stampa…
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3420-25G D3420-5G
TCIAD3420-25GEA 111 EUR
TCIAD3420-25G TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (by GC)
Difurfuryl sulphide
Formula: C₁₀H₁₀O₂S
Punto di ebollizione: 143°C
MDL Number: MFCD00010081
CAS Number: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&vid=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %