Stampa…
Tetrathiafulvalene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
L19229.03 L19229.MD
L19229.03EA 150 EUR
L19229.03 L19229.MD
Tetrathiafulvalene ≥97%
Tetrathiafulvalene
Purity: 97% CAS No.: 31366-25-3 Molecular Formula: C6H4S4 Formula Weight: 204.35 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 1617956 Merck Reference: 14,9242 MDL No.: MFCD00005492
Formula: C₆H₄S₄
Peso molecolare: 204,356 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005492
CAS Number: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Merck Index: 14,9242