Stampa…
Tetrathiafulvalene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene), TTF
179410010 179412500
ACRO179410010EA 184 EUR
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Formula: C₆H₄S₄
Peso molecolare: 204,356 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005492
CAS Number: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %