Stampa…
1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2287-1G D2287-25G D2287-5G
TCIAD2287-1GEA 143 EUR
TCIAD2287-1G TCIAD2287-25G TCIAD2287-5G
1,4-Dioxene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dioxene
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 1°C
MDL Number: MFCD00082537
CAS Number: 543-75-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8e6e352e3facd546febdc796bfa9c70ed10ed27&vid=b8e6e352e3facd546febdc796bfa9c70ed10ed27&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %