trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
Purity: 97%
CAS No.: 1197-18-8
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Peso molecolare: 157,21 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS Number: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 Merck Index: 14,9569 |