Stampa…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
228040500 228042500
ACRO228040500EA 158 EUR
ACRO228040500 ACRO228042500
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157.21 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001466
CAS Number: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 6.5 to 8.0 (5 % solution)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %