Stampa…
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
252568000 252561000
252568000.EA 221 EUR
252568000. 252561000.
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride
Formula: CH₃ClMg
Punto di ebollizione: 66 °C (760 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000468
CAS Number: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 22 to 24 %