Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12045-64-6
Molecular Formula: ZrB2
Formula Weight: 112.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 3000°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00064648
Formula:
B₂Zr Punto di fusione: 3000 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064648 CAS Number: 12045-64-6 EINECS: 234-963-5 UN: 3178 ADR: 4.1,III |