Stampa…
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
B23179.03 B23179.06
B23179.03EA 63.8 EUR
B23179.03 B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 161950-10-3 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 238-242° MDL No.: MFCD02683104
Formula: C₇H₈BClO₂
Peso molecolare: 170,40 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683104
CAS Number: 161950-10-3