3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 175883-63-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 224-230°
MDL No.: MFCD04039010
Formula:
C₇H₈BClO₂ Punto di fusione: 224…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS Number: 175883-63-3 |