3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 313545-20-9
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
MDL No.: MFCD04115641
Formula:
C₇H₈BClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115641 CAS Number: 313545-20-9 |