Stampa…
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12060.14 A12060.22
A12060.14EA 44.6 EUR
A12060.14 A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 2305-25-1 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.21 Flash Point: 94°(202°F) Refractive Index: 1.4298 Boiling Point: 90-92°/14mm MDL No.: MFCD00036604
Formula: C₈H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 90…92 °C (14 mmHg)
Densità: 0,974
Flash Pt: 94 °C (202 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036604
CAS Number: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7