Stampa…
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J64449.14 J64449.22 J64449.36
J64449.14EA 32.2 EUR
J64449.14 J64449.22 J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formula: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064392
CAS Number: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2