Stampa…
Spettrocolorimetro, Lovibond® LC 100
Fornitore: Lovibond Tintometer
401100 401120
633-0242EA 2530 EUR
633-0242 633-0243
Spettrocolorimetro, Lovibond® LC 100
Colorimetri Colorimetri per riflettanza
Spettrocolorimetro per imaging leggero e portatile utile per il controllo del colore durante un processo di produzione. In meno di 2 secondi lo strumento, oltre a fornire la lettura, genera un report indicante la somiglianza del colore rispetto a uno standard di riferimento. Lo strumento acquisisce l'immagine del campione mediante 8 diverse illuminazioni nella banda della luce visibile e 1 LED ultravioletti (9 bande in totale), per misurazioni colorimetriche accurate, ciascuna delle quali è una combinazione di 27 immagini illuminate con vari colori provenienti da diverse direzioni.
  • Analisi del colore in alimenti, prodotti cosmetici in polvere, paste e prodotti farmaceutici
  • Tabelle con letture e confronti in pochi secondi
  • Referti di conformità in formato PDF ed excel
  • Solo per uso interno
  • Batteria ricaricabile mediante cavo USB da un computer
Il supporto SV 100 sostiene lo spettrocolorimetro LC 100 a un angolo di visione ergonomico. Il campione viene coperto da un cappuccio sicuro, che lo protegge da una luce ambientale eccessiva per consentire letture rapide ma precise.
Informazioni per l'ordine: il pacchetto completo (LC 100 e SV 100) viene fornito con custodia contenente tutti gli accessori necessari per misurazioni colorimetriche accurate.