Stampa…
Colonne SPE di silice HyperSep™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
60108-711 60108-410 60108-426 60108-411 60108-317 60108-315 60108-409 60108-710 60108-712 60108-851 60108-853 60108-793
549-0894EA 0 EUR
549-0894 549-0890 549-0892 549-0891 549-0888 549-0887 549-0889 549-0893 549-0895 549-0898 549-0956 549-0896
Colonne SPE di silice HyperSep™
Colonne cromatografiche
Sorbente polare utilizzato principalmente per trattenere analiti in matrici non polari.
  • Separazione efficace di composti di struttura molto simile
  • Adsorbimento degli analiti dai solventi non polari, quali idrocarburi, esteri debolmente polari ed eteri
  • Adatte per l'uso come scambiatore cationico a media intensità in mezzo acquoso