Stampa…
Colonne SPE SOLA™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
60109-003 60109-002 60109-001 60109-004 60109-005
554-1985EA 252 EUR
554-1985 554-1984 554-1983 554-4393 554-4394
Colonne SPE SOLA™
Colonne cromatografiche
Questa gamma di prodotti SPE senza inserto poroso garantisce una maggiore riproducibilità con estratti più puliti e uniformi. I prodotti SOLA™ assicurano prestazioni impareggiabili rispetto ai tradizionali prodotti SPE per la rimozione dei fosfolipidi e la precipitazione delle proteine, tra cui:
  • Livelli più elevati di riproducibilità
  • Livelli più elevati di pulizia degli estratti
  • Minore consumo di solventi
  • Maggiore sensibilità
Queste prestazioni migliorate offrono maggiore sicurezza per quel che riguarda i risultati analitici senza compromettere la facilità d’uso né richiedere lo sviluppo di metodi complessi.
I prodotti SOLA™ garantiscono margini di errore ridotti, velocità di analisi elevate e consumi di solventi minimi.
I prodotti SOLA™ garantiscono margini di errore ridotti, velocità di analisi elevate e consumi di solventi minimi.