Stampa…
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Fornitore: Merck
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
1.50437.0001EA 377 EUR
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Colonne cromatografiche
La colonna ZIC®-pHILIC ha la stessa fase stazionaria del tipo ZIC®-HILIC, ma è basata su una particella polimerica che aumenta la stabilità del pH. In pratica, la mancanza di silice annulla il background in rilevatori ad alta sensibilità, come ad esempio aerosol caricato utilizzato per determinare ioni organici e inorganici.
  • Risolvono separazioni estremamente impegnative di composti polari e idrofili
  • Potenziale di ottimizzazione della selettività migliorato grazie all'ampia gamma di applicazioni per pH
  • Background estremamente basso con rilevatori di ioni evaporanti con aerosol caricato ad alta sensibilità