Stampa…
Tute resistenti ai prodotti chimici, 4535
Fornitore: 3M
45353XL 45352XL 4535L 4535S
113-6296EA 336 EUR
113-6296 113-6295 113-6297 113-6299
Tute resistenti ai prodotti chimici, 4535
Indumenti usa e getta
Queste tute monouso realizzate in PP con uno strato in laminato PE offrono una barriera eccellente contro particelle secche e alcuni schizzi di prodotti chimici.
  • Vita e fianchi elasticizzati per la massima libertà di movimento e polsini in maglia per la massima comodità
  • Inserto extra large traspirante sulla schiena (SMMMS) per ridurre lo stress termico e garantire un comfort maggiore
  • Zip a due vie, cappuccio e patta frangivento richiudibile per una maggiore protezione
  • Basso rilascio di fibre e rivestimento antistatico
Tra le applicazioni tipiche meno gravose sono incluse le operazioni di verniciatura a spruzzo, pulizia e manutenzione industriale, processi chimici, pulizia degli edifici, posa di isolanti, pesticidi, uso di pesticidi agricoli e non (solo aerosol particellare), verniciatura a polvere e produzione farmaceutica.
Colore: bianco/blu
Certificazioni: Tipo 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2:2002; Cat. III.