Stampa…
Guanti resistenti al taglio, Krytech 586
Fornitore: MAPA
34586036 34586030 34586038 34586031 34586039 34586037
112-2815EA 18.3 EUR
112-2815 112-2813 112-2817 112-2814 112-2818 112-2816
Guanti resistenti al taglio, Krytech 586
Guanti
Questo guanto ad alte prestazioni in PU con un rinforzo antiscivolo senza cuciture in fibre HDPE fornisce la protezione per la manipolazione in ambienti abbastanza puliti.
  • Le fibre in HDPE garantiscono un'eccellente resistenza al taglio (livello 5) con spessore ridotto per la massima agilità delle mani
  • Dorso forato per ottimizzare la traspirazione
  • Indicatore visibile in tessuto blu per identificare facilmente le prestazioni di taglio sul posto di lavoro
Particolarmente adatto per la manipolazione di oggetti affilati e grandi lastre metalliche, ad esempio nel settore automobilistico o nell'industria meccanica.
Certificazioni: EN 388 (4X43D); Cat. II