Stampa…
Guanti resistenti al taglio, HyFlex® 11-630 / 11-638
Fornitore: Ansell
11-638/10 11-638/8 11-638/9
112-3148EA 0 EUR
112-3148 112-3152 112-3153
Guanti resistenti al taglio, HyFlex® 11-630 / 11-638
Guanti
I guanti sono stati ideati per utilizzi in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Le fodere in nylon/Lycra®/Kevlar®/cotone hanno una struttura filata innovativa che contiene un tasso di HPPE (High Performance PE) ottimale per offrire un'elevata resistenza al taglio.
  • Palmo rivestito con poliuretano per protezione aggiuntiva e resistenza all'abrasione
  • La formulazione specifica dell'immersione in poliuretano garantisce una presa sicura a secco o di pezzi leggermente oleosi
  • Fodera in Lycra® e rivestimento in PU per la massima flessibilità e indossabilità
  • Polsini elastici
Ideali per l'iniezione e lo stampaggio di materiale plastico, l'assemblaggio di parti e componenti metallici e la manipolazione di parti metalliche affilate e con bordi irregolari.
Colour: Grey
EN 388 (4443), Cat. II
Certificazioni: EN 388:2016 (4443B), Cat. II