Stampa…
Guanti in nitrile, Showa 707FL
Fornitore: Showa
707FL-06 707FL-07 707FL-10 707FL-08 707FL-11 707FL-09
112-2748EA 36 EUR
112-2748 112-2749 112-2775 112-2773 112-2776 112-2774
Guanti in nitrile, Showa 707FL
Guanti
Guanti in nitrile con fodera con bordino arrotolato per proteggere le mani da oli, idrocarburi, grasso e abrasione.
  • Non sterile, powder-free, smooth finish
  • Comfortable flock lining for continuous wear
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Tractor tread finish and 'slip-on' treatment provide good grip
  • Easy to put on and remove
  • Semi-disposable; can be used once or re-used
Adatti per produzione, laboratori, lavorazione di alimenti, manutenzione leggera, pulizia, applicazioni con vernici, maneggiamento di carburanti e raffinerie.
Certificazioni: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, Cat. III; AQL 1,5
Approvati per il contatto con alimenti.