Stampa…
Semimaschere filtranti antiparticellari, monouso, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Fornitore: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 179 EUR
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Semimaschere filtranti antiparticellari, monouso, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Respiratori Maschere monouso Respiratori antiparticolato
La serie X-plore® 1700 offre modelli in tutte e tre le classi di protezione EN: FFP1, FFP2 e FFP3. Disponibili con o senza valvola di espirazione CoolMax™ per una minore resistenza di espirazione e per impedire l'accumulo di calore. Modelli antiodore dotati di strato a carboni attivi aggiuntivo.
  • Differenti dispositivi di filtrazione speciali ad elevate performance sono stati combinati per formare il materiale filtrante CoolSafe™, che assicura un basso livello di resistenza alle esalazioni e contemporaneamente performance di filtrazione elevate
  • La banda elastica VarioFlex™ permette una facile indossabilità e rimozione e consente un’ottima aderenza senza pressione
  • Il rivestimento interno in pile risulta soffice sulla pelle ed assicura che il prodotto sia comfortevole da indossare
  • Il sistema a codice colore assicura elevati livelli di sicurezza, con 3 colori differenti - blu scuro, azzurro e bianco - utilizzati per indicare 3 livelli di protezione
  • Piegati in confezione piatta, per risparmio di spazio durante stoccaggio e trasporto
Certificazioni: EN 149:2001+A1:2009; testati secondo i test sulla polvere di dolomite
Confezione: ogni maschera è confezionata singolarmente in busta di plastica.
Attenzione: *Taglia unica