Stampa…
Cuffie, Peltor™ serie X
Fornitore: 3M
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 86.7 EUR
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Cuffie, Peltor™ serie X
Paraorecchie Cuffie antirumore
These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range of attenuation levels that meet the needs of the majority of industrial applications.
  • Imbottiture morbide e larghe per ridurre la pressione intorno alle orecchie e offrire maggior comfort e indossabilità
  • Due cuffie sagomate sottili
  • Spazio interno ampio per ridurre umidità e accumulo di calore
  • Archetto con isolamento elettrico
  • Cuffie con codice colore per identificare in modo semplice il livello di attenuazione