Stampa…
Occhiali protettivi, uvex i-3
Fornitore: UVEX
9190.275 9190.280 6108.211 9190.175 6108.210 9190.281 9190.880 9190.885 9190.839 9190.838 9190.270
111-1239EA 38.8 EUR
111-1239 111-1669 111-1749 UVEX9190.175 111-1757 111-1874 111-1875 UVEX9190.885 UVEX9190.839 UVEX9190.838 UVEX9190.270
Occhiali protettivi, uvex i-3
Occhiali
Questi innovativi occhiali protettivi sono stati progettati per una perfetta aderenza.
  • Stanghette flessibili a inclinazione variabile
  • La zona Softflex integrata garantisce il massimo comfort per tutte le misure
  • I naselli e i terminali per le orecchie morbidi insieme con la zona Softflex garantiscono un'indossabilità comoda e sicura
  • Aggiunta del modello I-3: occhiali da vista con correzione diottrie integrata per vedere da vicino
Certificazioni: EN 166, EN 170.