Stampa…
Bilance analitiche, Quintix®
Fornitore: Sartorius Balances
QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-3290EA 7230 EUR
611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Bilance analitiche, Quintix®
Bilance
Una serie di bilance ergonomiche ideata per un funzionamento semplice e intuitivo, con touch screen ampio, icone autoesplicative e messaggi di testo. Oltre alle funzioni standard Pesata, Densità, Percentuale, Controllo, Valore massimo, Conteggio e Pesata instabile, la gamma Quintix® offre anche le funzioni Miscelazione, Componenti, Statistica e Conversione. I risultati possono essere trasferiti mediante un'interfaccia mini-USB su una stampante oppure su PC direttamente in un foglio elettronico Microsoft Excel®, senza software aggiuntivi. Menu disponibile in 10 lingue.
  • Touchscreen a