Stampa…
VWR®, Campionatori d'aria SAS Super Isolator
Fornitore: VWR Collection
710-0943EA 4250 EUR
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR®, Campionatori d'aria SAS Super Isolator
Campionatori Campionatori d'aria
The SAS instrument control unit is placed outside and connected to the aspirating head using a simple electrical connection. All possible typical contamination sources from the vacuum sampling system are avoided using the SAS Super Isolator. An interesting application is that several heads can be controlled by a single SAS control unit, providing a practical and economical solution.
  • Versatilità, possibilità di funzionamento in varie lingue
  • Registrazione di giorno, ora, sito, volume di aria campionata e nome dell'operatore
  • Ampio schermo retroilluminato con menu intuitivo; stato di funzionamento attivo confermato dal LED rosso lampeggiante
I campionatori SAS SUPER Isolator sono stati realizzati appositamente per il monitoraggio degli ambienti confinati di isolatori e RABS, al fine di assicurare la completa separazione dall’ambiente esterno durante in campionamento.
Informazioni per l'ordine: For a complete system, please order the sampler you require, a battery charger, and the appropriate head.
Please note: An adapter is required when using heads for Petri dishes (90 mm) with samplers for contact plates (55 mm). Sets including a head for 90 mm Petri dishes and the required adapter are available.